Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Code produit 10096064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10096064 60 m 0,32 mm 1,5 µm 1 pièce
10628725 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10158084 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10331015 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10187844 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10066214 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10566185 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10076214 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10381205 60 m 0,32 mm 0,25 μm -
10437524 60 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10447524 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10086024 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10330975 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10249614 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10565435 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10678525 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10016274 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10468294 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10197754 60 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10065984 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10108054 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10574685 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10732927 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10640836 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10649295 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10555815 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10752727 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10406764 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10371545 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10127884 30 m 0,32 mm 1,5 μm 1 pièce
10321385 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10310835 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10610836 60 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit 10096064 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260900630
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
  • Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
  • Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
  • Optimales pour des analyses de confirmation
  • Équivaut à la phase USP G46
  • Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des mélanges Aroclor, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
Épaisseur du film 1,5 µm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1,5 μm ; dia. int. de 0,32 mm, longueur de 60 m
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type d’USP G46
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1701 MS
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 260/280°C