Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-17MS
Code produit 10764837 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
1,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10764837 30 m 0,32 mm 0,5 μm -
10648915 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10311315 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10487904 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10497904 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
10723877 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10219714 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10732537 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10147374 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10698715 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10650256 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10300835 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10279414 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10620826 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10076114 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10703107 30 m 0,25 mm 1 μm -
10703297 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10127704 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10774837 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10177614 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
12967131 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10764837 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 260892240
Expédition estimée: 07-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces colonnes pour les applications GCMS qui nécessitent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS sont particulièrement adaptées aux applications GCMS qui requièrent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
  • Phase à polarité modérée, à 50 % de diphényl / 50 % de diméthyl polysiloxane
  • Idéales pour une analyse de confirmation
  • Excellente inertie pour les composés actifs tels que les pesticides
  • Bleeding très faible, idéal pour les analyses par GCMS
  • Similaire à Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides et herbicides
  • Acides résiniques
  • Esters de phtalate
  • Triglycérides
  • Stérols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Analyse des triglycérides, GC/MS pour les acides résiniques, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides, GC/MS pour stérols
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type d’USP G43
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-17 MS
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 300/320°C