Description
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS. La colonne présente un profil de stabilité et de performance parfait pour la séparation de composés environnementaux actifs, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). L’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
- Phase à polarité moyenne similaire à la phase 50 % phénylméthylpolysiloxane
- Haute stabilité thermique— températures maximales jusqu'à 340° jusqu'à 360 °C
Applications
- HAP
- Pesticides et herbicides
- Esters de phtalate
- Triglycérides
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- Une réduction du bleeding permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui entraîne une productivité accrue.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
Recommandés dans les domaines suivants :
- Herbicide
- HAP
- Pesticides
- Esters de phtalate
Autres utilisations :
- Triglycérides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Stérols végétaux
- Pyréthrinoïdes
Semblable à :
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Specifications
Specifications
| Température max. | 340/360 °C |
| À utiliser avec (application) | Analyse des esters de phthalate, GC/MS pour pesticides et herbicides, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Diamètre (métrique) interne | 0,15 mm |
| Type d’USP | G3 |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Épaisseur du film | 0,15 μm |