Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-17SilMS
Code produit 15287478 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,18mm
0,25 mm
0,32mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,18 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
15287478 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
13498018 10 m 0,15 mm 0,15 μm 1 pièce
15254533 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
15214533 20 m 0,18mm 0,18 μm -
15264533 30 m 0,32mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15287478 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260721420
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à cette colonne GC à faible bleeding dotée d’une inertie supérieure.
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS. La colonne présente un profil de stabilité et de performance parfait pour la séparation de composés environnementaux actifs, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). L’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Température max. 340/360 °C
À utiliser avec (application) Analyse des esters de phthalate, GC/MS pour pesticides et herbicides, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides
Longueur (métrique) 30 m
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Type d’USP G3
Gamme de produits TraceGOLD
Épaisseur du film 0,25 μm
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.