Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TraceGOLD TG-1MS
Code produit 15850910 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15850910 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15850910 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260995680
Expédition estimée: 05-01-2027
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Épaisseur du film 0,4 μm