Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS
Code produit 15247488 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15247488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 μm | 1 pièce |
| 10436754 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 13468008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 mm | 1 pièce |
| 13448008 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 mm | 1 pièce |
| 15870900 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10744267 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10096644 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 15820910 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10554875 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 15830910 | 100 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10564875 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 15840910 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10006654 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10429154 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10127424 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10137424 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10426954 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10197464 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | - |
| 10270335 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10280335 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10544875 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10006324 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10016084 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10046744 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10628535 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10638535 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10407154 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10045784 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10055784 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10065784 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10477134 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10026084 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 μm | 1 pièce |
| 10127714 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 μm | 1 pièce |
| 15217488 | 15 m | 0,32 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 15227488 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 15237488 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal/bruit optimal, une sensibilité et une intégrité MS pour une grande variété d’applications, la colonne GC non polaire TraceGOLD TG-1MS est un excellent choix.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour hydrocarbures, impuretés de solvants, congénères PCB et mélanges d’Aroclor, GC/MS pour la distillation simulée, les stupéfiants, les gaz odorants naturels, les huiles essentielles et les pesticides |
| Épaisseur du film | 0,33 μm |
| Longueur (métrique) | 12 m |
| Polarité | Apolaire |
| Description | TG-1 MS 12 mx 0,2 mm x 0,33 μm |
| Diamètre (métrique) | 0,2 mm |
| Type d’USP | G2 |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Diamètre (métrique) interne | 0,2 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Température max. (métrique) | 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas |
| Afficher plus Afficher moins |