Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS
Code produit 15870900 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15m
15 m
20 m
30 m
30 m
40 m
60 m
60 m
100 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 mm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
15870900 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10436754 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
13468008 20 m 0,15 mm 0,15 mm 1 pièce
13448008 40 m 0,15 mm 0,15 mm 1 pièce
10744267 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10096644 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
15820910 30 m 0,53 mm 5 μm 1 pièce
10554875 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
15830910 100 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10564875 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
15840910 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10006654 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10429154 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10127424 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10137424 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10426954 15m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10197464 15 m 0,53 mm 0,5 μm -
10270335 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10280335 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10544875 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10006324 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10016084 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10046744 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10628535 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10638535 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10407154 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10045784 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10055784 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10065784 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10477134 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10026084 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10127714 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
15217488 15 m 0,32 mm 3 μm 1 pièce
15227488 30 m 0,32 mm 3 μm 1 pièce
15247488 12 m 0,2 mm 0,33 μm 1 pièce
15237488 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Code produit 15870900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260990360
Expédition estimée: 16-12-2026
Choisissez le non polaire Thermo Scientific™ TraceGOLD™ Colonne GC TG-1MS pour un rapport signal/bruit optimal, une sensibilité et une intégrité MS optimales. Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding.
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal/bruit optimal, une sensibilité et une intégrité MS pour une grande variété d’applications, la colonne GC non polaire TraceGOLD TG-1MS est un excellent choix.
  • Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Équivaut à la phase USP G2
  • Bleeding exceptionnellement faible
Applications :
  • Hydrocarbures
  • Biphényles polychlorés (PCB)
  • Stupéfiants
  • Composés organiques de la gamme essence (GRO)
  • Gaz de raffinerie
  • Huiles essentielles
  • Pesticides
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Hydrocarbures
  • GRO
  • Stupéfiants
  • PCB
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
Semblable à :
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB à faible saignement/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) GC/MS pour hydrocarbures, impuretés de solvants, congénères PCB et mélanges d’Aroclor, GC/MS pour la distillation simulée, les stupéfiants, les gaz odorants naturels, les huiles essentielles et les pesticides
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Apolaire
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type d’USP G2
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1 MS
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 330 / 350°C pour colonnes standard ; 430°C pour colonnes métalliques