Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MT pour métaux
Code produit 15820920 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 m
6 m
10 m
12 m
15 m
30 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
0,88 μm
1 μm
1 μm
2,65 μm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
15820920 10 m 0,53 mm 2,65 μm 1 pièce
12602745 5 m 0,53 mm 0,88 μm 1 pièce
15257488 12 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
12612745 5 m 0,53 mm 0,1 μm 1 pièce
11805712 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
11835712 6 m 0,53 mm 0,15 μm 1 pièce
11895702 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
11885702 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11875702 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15820920 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26M993480
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Repoussez les limites de vos analyses grâce à ces colonnes apolaires pour métaux, conçues pour une utilisation à des températures élevées.
Repoussez les limites de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Ces colonnes apolaires pour métaux vous permettent de travailler à des températures jusqu’à 430 °C sans aucun compromis en termes de performances lors de l’analyse de composés hautement actifs et agressifs.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Stable à 430 °C
  • Applications :
  • Hydrocarbures
  • Impuretés de solvants
  • Congénères de biphényle polychloré (PCB)
  • Mélanges Aroclor
  • Distillation simulée
  • Stupéfiants
  • Matières odorantes à base de gaz naturel
  • Huiles essentielles
  • Pesticides
  • Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux. La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
  • Recommandés pour :
  • Hydrocarbures
  • Gamme d’essence
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
  • Semblable à :
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Température max. Jusqu’à 430°C
    Diamètre (métrique) 0,53 mm
    Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
    Gamme de produits TraceGOLD
    Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1MT
    Type d’USP G2
    À utiliser avec (application) Analyse des hydrocarbures, GC/MS pour hydrocarbures, GC pour les produits biologiques de la gamme d’essence (GRO), GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour les BPC
    Épaisseur du film 2,65 μm
    Longueur (métrique) 10 m
    Polarité Apolaire