Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TraceGOLD TG-200MS
Code produit 15547791 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,53mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15547791 60 m 0,25 mm 1 pièce
15820900 30 m 0,53mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15547791 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260843080
Expédition estimée: 10-12-2026
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS possède une phase extrêmement inerte avec une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles.
  • La phase trifluoropropylméthyl polysiloxane résolvant les composés qui ne peuvent pas l’être par les phases phényl et cyano
  • Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
  • Adaptée à une utilisation avec des détecteurs sensibles tels que les ECD, NPD et MS
  • Appropriée pour une utilisation comme colonne GC de confirmation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 60 m
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Type d’USP G6
Phase stationnaire TraceGOLD TG-200MS
Épaisseur du film 1 μm