Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-225MS
Code produit 10704837 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10704837 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10575435 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10712537 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10209614 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10714837 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10350825 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10506385 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10703687 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10713687 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10219664 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10108094 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10585435 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10555625 60 m 0,25 mm 0,5 μm -
10381545 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10391545 60 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10361405 15 m 0,32 mm 1 μm -
10744457 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10458104 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10754457 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10361025 60 m 0,32 mm 1 μm -
10117384 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10704837 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260831420
Expédition estimée: 23-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bénéficiez d’une meilleure stabilité thermique et d’une efficacité accrue grâce à ces colonnes.
Obtenez une meilleure stabilité thermique et une efficacité accrue grâce aux colonnes de GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-225MS.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, 50 % cyano propylméthyl / 50 % phénylméthyl polysiloxane
  • Un processus de désactivation novateur pour le siloxane pour réduire la traînée et améliorer l’efficacité par rapport à des colonnes comparables
  • Équivaut aux phases USP G7, G19
Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
  • Glucides
  • Stérols
  • Arômes
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents et son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • FAME
  • Autres utilisations :
  • Cétones
  • Semblable à :
  • Rtx™-225
  • DB-225
  • HP-225
  • SPB™-225
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Analyse des stérols, GC/MS pour glucides, GC/MS pour stérols, GC/MS pour les composés à parfum
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G7, G19
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-225 MS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 220/240°C