Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS AMINE
Code produit 10659085 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10659085 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10381285 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10585035 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10035874 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10341245 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10427134 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10177504 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10229844 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10005824 30 m 0,32 mm 1,5 µm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10659085 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260922230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic. Rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS pour amines utilisent une surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic et rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
  • Phase de polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthyl polysiloxane
  • Développée pour l’analyse des composés basiques actifs sans dérivation
  • Permet également l’analyse des composés neutres et des composés adsorbants avec des groupes d’oxygène susceptibles de se lier à l’hydrogène
  • Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les cas suivants :
  • Amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et éthanolamines
  • Composés hétérocycliques contenant de l’azote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 220°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire Amine TraceGOLD™ TG-35 MS
À utiliser avec (application) GC/MS amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et aminoéthanols, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur