Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS
Code produit 10713297 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10713297 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10505635 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10534115 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10016174 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10167704 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10733877 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10639295 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10545815 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10371115 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10279754 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10781957 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10621016 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10219804 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10629675 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10229084 30 m 0,32 mm 1 μm -
10791957 15 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
10534875 30 m 0,53 mm 1,5 µm -
10381345 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10713297 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260942980
Expédition estimée: 17-12-2026
Utilisez ces colonnes pour une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
Les colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS offrent une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
  • Phase à polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthylpolysiloxane
  • Équivaut à la phase USP G42
  • Similaire à Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides et herbicides organochlorés
  • Produits pharmaceutiques
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
  • Stérols
  • Acides résiniques
  • Esters de phtalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse pharmaceutique, GC/MS pour les produits pharmaceutiques, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor, les stérols, les acides résiniques et les esters de phtalate
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Type d’USP G42
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-35 MS
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 300/320°C