Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400 °C, idéale pour les applications GC à haute température.
- Polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Bleeding inférieur et meilleure inertie que les colonnes haute température comparables
- La forme spéciale du tube de silice fondue prolonge la durée de vie de la colonne de 40 %
- Similaire à Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommandé dans les cas suivants :
- Phénols
- Solvants résiduels
- Stupéfiants
- Composés semi-volatils
- Pesticides
- PCB
- Impuretés de solvants
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse des pesticides, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour solvants résiduels, solvants et impuretés de solvants |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Faiblement polaire |
| Description | Épaisseur de 0,1 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Type d’USP | G27, G36 |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 HT |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Afficher plus |