Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5HT
Code produit 13476846 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 µm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
13476846 10 m 0,53 mm 0,15 µm -
10137714 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
13466846 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10669105 15 m 0,32 mm 0,1 μm 1 pièce
10200345 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10545065 30 m 0,32 mm 0,1 μm 1 pièce
10230195 30 m 0,53 mm 0,15 µm 1 pièce
10240195 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
10670636 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13476846 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260951640
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400°C, idéale pour les applications GC à haute température.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400 °C, idéale pour les applications GC à haute température.
  • Polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Bleeding inférieur et meilleure inertie que les colonnes haute température comparables
  • La forme spéciale du tube de silice fondue prolonge la durée de vie de la colonne de 40 %
  • Similaire à Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommandé dans les cas suivants :
  • Phénols
  • Solvants résiduels
  • Stupéfiants
  • Composés semi-volatils
  • Pesticides
  • PCB
  • Impuretés de solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des pesticides, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour solvants résiduels, solvants et impuretés de solvants
Épaisseur du film 0,15 µm
Longueur (métrique) 10 m
Polarité Faiblement polaire
Description TG-5 HT 10 m x 0,53 mm x 0,15 μm
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 HT
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 380/400°C