Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Code produit 10659295 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
20 m
20 m
30 m
30 m
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Unit Size:
1 pièce
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Unit Size
10659295 60 m 0,25 mm 0,25 μm -
10723297 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
15207488 12 m 0,2 mm 0,33 µm 1 pièce
13408018 40 m 0,15 mm 0,15 µm 1 pièce
13488008 20 m 0,15 mm 0,15 µm 1 pièce
15581790 30 m 0,53 mm 5 μm 1 pièce
10649105 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10066504 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10137334 15 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10584685 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10086644 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10416954 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10289754 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10085884 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10086314 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10096314 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10408874 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10137904 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10457914 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10230005 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10056034 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10584105 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10594105 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10650056 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10681206 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10744257 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10576185 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10586185 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10753117 15 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
10371025 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
12586299 60 m 0,53 mm 5 μm -
11531174 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10659295 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260981540
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
  • Équivaut à la phase USP G27
  • Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés semi-volatils
  • Phénols
  • Amines
  • Solvants résiduels et impuretés de solvants
  • Stupéfiants
  • Pesticides
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Faiblement polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 60 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 MS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 330/350°C