Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS Guard avec SafeGuard, 0,10μ m, 0,25 mm de D.I., 30 m de longueur
Code produit 11840453 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11840453 30 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11840453 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260980475
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue.
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue. Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS avec SafeGuard offrent l’avantage d’un dispositif de protection SafeGuard intégré pour protéger la colonne.
  • Avec SafeGuard intégré
  • Disponibles en plusieurs phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) GC-MS
Granulométrie 10 μm
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G27
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 MS
Plage de températures (métrique) -60°C à +330 / 350°C