Learn More
Thermo Scientific™ Précolonnes GC TraceGOLD™ TG-5MS avec dispositif de protection
Code produit 11890453 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
20 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Granulométrie:
0,18 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
11890453 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
11870453 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
11850453 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11860453 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11890453 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260985785
Expédition estimée: 21-12-2026
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue.
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue. Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS avec SafeGuard offrent l’avantage d’un dispositif de protection SafeGuard intégré pour protéger la colonne.
  • Avec SafeGuard intégré
  • Disponibles en plusieurs phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs
Granulométrie 0,18 μm
Épaisseur du film 0,18 μm
Longueur (métrique) 20 m
Polarité Faiblement polaire
Diamètre (métrique) 0,18 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 MS
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Température max. (métrique) 330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal)
Plage de températures (métrique) -60°C à +330 / 350°C