Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC métalliques TraceGOLD™ TG-5MT
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivning
Bénéficiez d’une stabilité et d’une inertie accrues à des températures élevées et lorsque vous travaillez avec des composés hautement actifs grâce aux colonnes de GC métalliques Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT. Elles offrent une plus grande robustesse sous une contrainte accrue.
- Elles peuvent être utilisées à des températures élevées sans risque de bleeding ou de panne
- Excellente inertie en cas d’utilisation de composés hautement actifs
- Robustes sous la contrainte
Specifikationer
Specifikationer
| Température max. | 330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal) |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des impuretés de solvants, GC/MS pour solvants résiduels et impuretés de solvants, GC/MS pour stupéfiants, pesticides, cogénères contenant des PCB et les mélanges d’Aroclor |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | -60°C à +430°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Visa mer |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.