Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Code produit 13418018 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
13418018 20 m 0,15 mm 0,15 µm 1 pièce
11521174 40 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
15297478 12 m 0,2 mm 0,33 μm 1 pièce
13498008 10 m 0,15 mm 0,15 μm 1 pièce
10311595 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10794637 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10177894 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10457524 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10526005 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10586375 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10239184 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10698905 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10260335 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10447914 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10046034 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10167664 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10702347 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
13178295 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 13418018 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260962760
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Incorpore des groupes phényles dans la chaîne principale polymère, pour une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, une déteinte réduite et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
  • Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Conçues pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
  • Semblables aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
  • Composés aromatiques polycycliques
  • Hydrocarbures, hydrocarbures chlorés compris
  • Phtalates
  • Phénols
  • Amines
  • Phosphates organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC/MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC/MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
Épaisseur du film 0,15 µm
Longueur (métrique) 20 m
Polarité Faiblement polaire
Description TG-5 SilMS 20 m x 0,15 mm x 0,15 μm
Diamètre (métrique) 0,15 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 330/350°C