Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624SilMS, 1,4 μm d’épaisseur de film, 0,53 mm de D.I., 30 m de longueur
Code produit 15264523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15264523 30 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15264523 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260593960
Expédition estimée: 08-12-2026
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
L’optimisation de l’analyse des matières organiques volatiles nécessite une colonne de chromatographie en phase gazeuse (GC) dotée d’une grande stabilité thermique. Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS à polarité moyenne et bleeding faible offrent des performances idéales et un profil de stabilité optimal à cette fin.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase à polarité faible et moyenne, similaire au 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
  • Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 320°C
  • Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
  • Équivaut à la phase USP G43
Applications :
  • Solvants résiduels
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • Composés oxygénés
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Alcools
  • Cétones
  • Solvants résiduels
  • Composés volatils
Autres utilisations :
  • Composés oxygénés
Semblables aux colonnes suivantes :
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) GC-MS
Épaisseur du film 3 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description TG-624 SilMS 30 m x 0,53 mm x 3,0 μm