Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Analysez les solvants résiduels, les composés organiques volatils, les alcools et les composés oxygénés à l’aide des colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS. Les deux phases offrent la phase de polarité faible à moyenne, 6 % cyanopropylphényl méthypolysilozane.
- Les colonnes GC TraceGOLD TG-624 offrent une résolution de plus de 90 % des six premiers gaz de la méthode EPA 8260 et de la méthode EPA 524.4. Ces colonnes sont également idéales pour les méthodes EPA 624 et 608.
- Les colonnes GC TraceGOLD TG-624SilMS offrent une stabilité thermique élevée avec des températures maximales jusqu’à 320 °C, ce qui est idéal pour l’analyse des matières organiques volatiles. Elles sont hautement inertes, offrant une excellente forme de pic pour une large gamme de composés.
- Phase à polarité faible et moyenne, similaire au 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
- Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 320°C
- Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
- Équivaut à la phase USP G43
- Solvants résiduels
- Composés organiques volatils
- Alcools
- Composés oxygénés
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- Alcools
- Cétones
- Solvants résiduels
- Composés volatils
- Composés oxygénés
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spécification
Spécification
| Température max. | 240°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-624 |
| Type d’USP | G43 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés oxygénés, GC/MS pour les composés organiques volatils, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les oxygénés |
| Épaisseur du film | 1,4 µm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Afficher plus |