Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Code produit 15224523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
75 m
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
1 μm
1,4 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
Phase stationnaire:
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
TraceGOLD™ TG-624
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Phase stationnaire unitSize
15224523 30 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS 1 pièce
10066984 30 m 0,25 mm 1,4 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
15244523 20 m 0,18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS 1 pièce
15274523 60 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS 1 pièce
15294523 75 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS 1 pièce
15204533 105 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS 1 pièce
15284523 60 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS 1 pièce
10566575 60 m 0,25 mm 1,4 µm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10669875 30 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10240055 60 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10197844 30 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10753307 60 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10016074 105 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10535255 75 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10280385 20 m 0,18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
10763307 40 m 0,18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15224523 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260593390
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Analysez les solvants résiduels, les composés organiques volatils, les alcools et les composés oxygénés à l’aide des colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS. Les deux phases offrent la phase de polarité faible à moyenne, 6 % cyanopropylphényl méthypolysilozane.
  • Les colonnes GC TraceGOLD TG-624 offrent une résolution de plus de 90 % des six premiers gaz de la méthode EPA 8260 et de la méthode EPA 524.4. Ces colonnes sont également idéales pour les méthodes EPA 624 et 608.
  • Les colonnes GC TraceGOLD TG-624SilMS offrent une stabilité thermique élevée avec des températures maximales jusqu’à 320 °C, ce qui est idéal pour l’analyse des matières organiques volatiles. Elles sont hautement inertes, offrant une excellente forme de pic pour une large gamme de composés.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase à polarité faible et moyenne, similaire au 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
  • Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 320°C
  • Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
  • Équivaut à la phase USP G43
Applications :
  • Solvants résiduels
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • Composés oxygénés
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Alcools
  • Cétones
  • Solvants résiduels
  • Composés volatils
Autres utilisations :
  • Composés oxygénés
Semblables aux colonnes suivantes :
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 320°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) Analyse des composés oxygénés, GC/MS pour les composés organiques volatils, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les oxygénés
Épaisseur du film 1,8 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description TG-624 SilMS 30 m x 0,32 mm x 1,8 μm