Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-ALC1
Code produit 13436846 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
13436846 0,32 mm 1 pièce
13446846 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13436846 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260743390
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez l’alcool dans le sang avec cette colonne à très faible bleeding pour une sensibilité et une reproductibilité accrues
Améliorez la sensibilité et la reproductibilité des analyses d’alcoolémie à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I.
Redéfinissez vos attentes en matière de GC :
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Une durée d’analyse rapide facilite la séparation complète des alcools dans le sang.
  • La phase d’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
  • Applications
  • Analyse de l’alcoolémie
  • Anesthésiques d’inhalation réutilisés
  • γ-hydroxybutyrique (GHB)
  • γ-butyrolactone (GBL)
  • Glycols
  • Solvants industriels courants
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
  • La phase exclusive facilite l’analyse de composants difficiles à analyser
Semblable à :
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Confirmation à double colonne GC-MS ou TG-ALC Plus II lors de l’utilisation de GC-FID
Épaisseur du film 1,8 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description Colonne GC TraceGOLD TG-ALC PLUS I, 30 m x 0,32 mm X 1,8 μm
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Phase stationnaire TG-ALC Plus I
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 260°C