Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD™ TG-Dioxin
Code produit 15277478 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,25 mm
Granulométrie:
0,18 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Granulométrie Conditionnement
15277478 40 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
15267478 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15277478 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260664800
Expédition estimée: 18-12-2026
Analysez les congénères des furanes et des dioxines toxiques avec des performances et une reproductibilité inégalées.
Bénéficiez de performances et d’une reproductibilité inégalées pour l’analyse de congénères des dioxines et des furanes toxiques grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin.
  • Conçue pour offrir des performances exceptionnelles.
  • Spécificité des isomères pour 2,3,7,8-TCDD et 2,3,7,8-TCDF obtenus avec une seule colonne GC
  • Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 340 °C
  • Sélectivité unique pour les congénères des dioxines et des furanes toxiques à utiliser comme colonne GC de confirmation
Applications :
  • Dioxines
  • Furanes
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Semblable à :
  • Rtx-Dioxin2
  • DB-Dioxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 40 m
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Granulométrie 0,18 μm
Phase stationnaire TraceGOLD TG-Dioxin
Description Colonnes de GC TG-Dioxin
Gamme de produits TraceGOLD