Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-OCP I et II
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
Analysez les pesticides organochlorés et les herbicides avec un bleeding ultra-faible, une sensibilité supérieure, une excellente forme de pic et les plus hauts niveaux de reproductibilité grâce aux colonnes de chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I et TG-OCP II.
- Cette colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents et son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- La réduction du bleeding des colonnes étend l’intervalle entre la maintenance planifiée, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- Bleeding faible avec un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Durée d’analyse rapide pour faciliter la séparation complète des pesticides chlorés
- Idéales pour les méthodes EPA 8081, 608 et CLP des États-Unis
- La nature acidique des groupes silanol répandus dans de nombreuses colonnes GC peut entraîner l’adsorption de composés basiques, ce qui aboutit fréquemment à une traînée de pic.
- Dans les colonnes GC TraceGOLD, les groupes fonctionnels de base sont greffés sur la surface de la colonne afin de réduire les effets de traînées et d’améliorer la reproductibilité et la sensibilité inter-cycles.
- Pesticides organochlorés
- Herbicides
- Rtx™-CLPesticides
- RTX™-CLPesticides2
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (application) | Analyse des herbicides, GC/MS pour herbicides |
| Épaisseur du film | 0,2 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Apolaire |
| Description | 30 m x 0,25 mm x 0,20 μm |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-OCP II |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Température max. (métrique) | 340°C |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.