Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-POLAR
Code produit 10723687 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
105 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10723687 60 m 0,32 mm 0,2 μm 1 pièce
10210245 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10488484 60 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10596375 105 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10341265 30 m 0,25 mm 0,2 μm 1 pièce
10167614 60 m 0,25 mm 0,2 μm 1 pièce
10467714 105 m 0,25 mm 0,2 μm 1 pièce
10301315 30 m 0,32 mm 0,2 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10723687 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260825050
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Redéfinissez vos attentes en matière de colonnes de GC à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR
Redéfinissez vos attentes en matière de GC-MS à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR qui sont spécifiquement conçues avec un polymère et un traitement de surface pour palier aux problèmes typiques des colonnes à polarité élevée.
Conçue pour offrir des performances exceptionnelles.
  • Phase hautement polaire, 90% biscyanopropyl/10% phénylcyanopropyl polysiloxane, non greffée
  • Moment dipolaire fort et sélectivité élevée pour les composés cis/trans ou les composés présentant des liaisons doubles conjuguées
  • Équivaut aux USP G8 et G48
Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras cis/trans (FAME)
  • Dioxines
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Autres utilisations :
  • Alcools
  • Aldéhydes
  • Biodiesel–FAME
Semblable à :
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™-2330
  • SP™-2330
  • SP™-2380
  • SPB™-2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des dioxines, GC/MS de dioxines
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Hautement polaire
Description Épaisseur de 0,2 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 60 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type d’USP G8, G48
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-Polar
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 260/275°C