Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-SQC
Code produit 10127904 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10127904 15 m 1 pièce
10157664 30 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127904 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260701300
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Veillez à la qualité de votre instrument Thermo Scientific lors de son installation sur site.
Assurez la qualité de votre instrument Thermo Scientific lorsqu’il est installé sur le site au moyen de la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC. La colonne de GC TraceGOLD TG-SQC est optimisée pour les tests de qualification du système lors de l’installation initiale ou pendant l’entretien et la maintenance d’un instrument installé. Cette colonne est uniquement recommandée pour les tests de référence.
Applications :
Tests de qualification du système (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 15 m
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire TraceGOLD TG-SQC
Type de fonctionnalité / d’interaction Tests de référence uniquement
Gamme de produits TraceGOLD
Épaisseur du film 0,25 μm
Quantité Each