Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
- Similaires aux Rtx-VMS
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
Specifications
Specifications
| Température max. | 260°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-VMS |
| À utiliser avec (application) | Analyse des polluants organiques volatils, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8260B des États-Unis |
| Épaisseur du film | 1,4 µm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Apolaire |