Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Code produit 11531154 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
30m
30 m
40m
60m
60 m
75m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0.18mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11531154 60 m 0,25 mm 1 pièce
11521154 30 m 0,25 mm 1 pièce
11541154 30m 0.32mm 1 pièce
11551154 60 m 0,32 mm 1 pièce
11561154 30m 0.53mm 1 pièce
11571154 60m 0.53mm 1 pièce
11581154 75m 0.53mm 1 pièce
11591154 20 m 0,18 mm 1 pièce
11501164 40m 0.18mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11531154 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260803330
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
  • Phase stationnaire exclusive
  • Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
  • Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
  • Similaires aux Rtx-VMS
Recommandé dans les cas suivants :
  • Polluants organiques volatils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-VMS
À utiliser avec (application) Analyse des polluants organiques volatils, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8260B des États-Unis
Épaisseur du film 1,4 µm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Apolaire