Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VRX
Code produit 11511164 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
30m
30 m
40 m
60m
60 m
75m
105m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11511164 30 m 0,25 mm 1 pièce
11521164 60 m 0,25 mm 1 pièce
11531164 30 m 0,32 mm 1 pièce
11541164 60 m 0,32 mm 1 pièce
11551164 30m 0.53mm 1 pièce
11561164 60m 0.53mm -
11571164 105m 0.53mm 1 pièce
11581164 75m 0.53mm 1 pièce
11591164 20 m 0,18 mm 1 pièce
11501174 40 m 0,18 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11511164 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260813320
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
  • Phase stationnaire exclusive
  • Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
  • Parfaitement adaptées aux méthodes EPA 502.2, 524.2, 8021 et 8260 des États-Unis
  • Similaires aux DB-VRX, Rtx-VRX
Recommandé dans les cas suivants :
  • Polluants organiques volatils
  • Composés aromatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des polluants organiques volatils, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8021 des États-Unis
Épaisseur du film 1,4 µm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Apolaire
Description 30 m x 0,25 mm x 1,40 μm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-VRX
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 260°C