Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Code produit 10417724 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10417724 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10086254 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10594475 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10754057 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10229274 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
10147604 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10535615 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10660426 60 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10596565 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10468464 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10596755 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10487314 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10781937 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10791937 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10487504 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10628515 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10499424 60 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10754837 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10640256 15 m 0,53 mm 1 μm -
10220245 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10427724 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10095934 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10409434 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10229554 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 10417724 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260872980
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs grâce à cette colonne GC polaire à faible bleeding.
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs à l’aide de la colonne de GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène glycol désactivé vis-à-vis des acides
  • Résiste aux dommages oxydatifs et à l’adsorption des acides
  • Excellentes formes de pics pour les acides avec un poids moléculaire élevé
  • Équivaut aux phases USP G25, G35
Applications :
  • Acides organiques
  • Acides gras libres
  • Alcools
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Acides
  • Acides carboxyliques
  • Acides organiques
  • Autres utilisations :
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Aldéhydes
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Huiles essentielles
  • Semblable à :
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’alcool, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour les alcools
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Type d’USP G25, G35
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 240/250°C