Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Code produit 10469634 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10469634 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10459634 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10320975 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10782147 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10361335 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10299304 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10774437 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10600256 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10209714 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10137374 30 m 0,32 mm 1 μm -
10095834 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10361115 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10026274 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10310965 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10469634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260861420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylèneglycol désactivé vis-à-vis des bases
  • Absorption réduite et réponse accrue pour les composants basiques
  • Pas adaptée à une utilisation avec de l’eau ou des alcools
  • Applications :
  • Amines
  • Alkylamines
  • Diamines
  • Autres composés basiques
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Autres utilisations :
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Aldéhydes
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Huiles essentielles
  • Semblable à :
  • CAM
  • Amine Carbowax™
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 200/220°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS B
À utiliser avec (application) Analyse des composés basiques, GC/MS pour les alkylamines, GC/MS pour les diamines, GC/MS pour les composés de base
Plage de températures 40°C°C à 220°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur