Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Code produit 10477714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,0 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10477714 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10734267 10 m 0,0 mm 0,1 μm 1 pièce
10419444 15 m 0,25 mm 0,25 μm -
10137944 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10209234 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10219234 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10381065 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10025794 60 m 0,32 mm 0,25 μm -
10722537 60 m 0,53 mm 0,25 μm -
10391065 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10157804 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10167804 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10670446 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10744647 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10055594 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10147944 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10219614 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10229614 60 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10535065 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10380875 15 m 0,53 mm 1 μm -
10187994 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10280285 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10210055 60 m 0,32 mm 1 μm -
10468104 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10279274 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10321355 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 10477714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260881420
En stock
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de cette colonne.
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Surface désactivée polaire qui lie étroitement le polymère pour une excellente stabilité thermique
  • Résistant au stress oxydatif et aux dommages causés par les composés volatils acides ou basiques, mieux que les phases solides en silicone
  • Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
  • Composés aromatiques et huiles essentielles
  • Solvants
  • Isomères de xylène
  • Méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
  • Solvants
  • Xylènes
  • Autres utilisations :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Herbicides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Phénols
  • Composés volatils
Semblable à :
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des isomères du xylène, GC/MS pour les huiles essentielles et les composants à odeur, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les isomères de xylène, GC/MS pour méthode EPA 603 pour l’acroléine/acrylonitrile
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur
Quantité Pièce
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G14, G15, G16, G20, G39
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 240/260°C