Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC en métal TraceGOLD™ TG-WaxMT
Code produit 11850463 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,53 mm
Granulométrie:
0,10 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,50 μm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
11850463 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11810473 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
11890463 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
11840463 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11830463 15 m 0,25 mm 0,10 μm 1 pièce
11800473 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
11870463 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11820473 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
11860463 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
11830473 30 m 0,53 mm 1,50 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11850463 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26M881420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez une excellente reproductibilité de colonne à colonne grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT.
Conçues pour une reproductibilité de colonne à colonne supérieure
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Surface désactivée polaire liant bien le polymère résultant en une excellente stabilité thermique
  • Résiste au stress oxydatif et aux dommages engendrés par les composés volatils fortement acides ou basiques mieux que les phases solides silicone
  • Équivaut aux phases USP G14, G15, G20 et G39
Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
  • Arômes
  • Huiles essentielles
  • Amines
  • Solvants
  • Isomères de xylène
  • Méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Utilisation recommandée :
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
  • Solvants
  • Xylènes
  • Autre utilisation :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines–aliphatiques
  • Amines–aromatiques
Semblable à :
  • MXT™-Wax
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS
Type d’USP G14, G15, G16, G20, G39
À utiliser avec (application) GC pour méthode EPA 603 pour l’acroléine/acrylonitrile, GC pour les esters méthyliques d’acides gras (FAME), les composés de saveur, les huiles essentielles, les amines, les solvants et les isomères du xylène
Granulométrie 0,25 μm
Plage de températures 40°C°C à 260°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire