Learn More
Thermo Scientific™ Pièges à particules TracePLOT pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Protégez vos instruments GC des dommages causés par les particules délogées qui pénètrent dans le détecteur grâce aux pièges à particules Thermo Scientific™ TracePLOT pour instruments GC.
Comprend :
Deux connecteurs, colonne de 2,5 m
Spécification
Spécification
| Type | Piège à particules |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide |
| Description | Piège à particules, 2,5 m x 0,32 mm de dia. int. |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC |
| Longueur (métrique) | 2,5 m |
| Diamètre (impériale) interne | 0,013 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |