Learn More
Thermo Scientific™ Pièges à particules TracePLOT pour instruments GC
Code produit 10609875 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10609875 0,53 mm 1 pièce
10026224 0,32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10609875 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180861
Expédition estimée: 07-12-2026
Protégez vos instruments GC contre les dommages causés par les particules délogées qui pénètrent dans le détecteur.
Protégez vos instruments GC des dommages causés par les particules délogées qui pénètrent dans le détecteur grâce aux pièges à particules Thermo Scientific™ TracePLOT pour instruments GC.
Comprend :
Deux connecteurs, colonne de 2,5 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Piège à particules
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide
Description Piège à particules, 2,5 m x 0,53 mm de dia. int.
À utiliser avec (équipement) Instruments GC
Longueur (métrique) 2,5 m
Diamètre (impériale) interne 0,021 in
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm