Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q
Code produit 15800900 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne unitSize
15800900 10 m 0,32 mm 1 pièce
10429634 15 m 0,32 mm 1 pièce
10439634 30 m 0,32 mm 1 pièce
10299654 15 m 0,53 mm 1 pièce
10046124 30 m 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15800900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260045870
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez une séparation cohérente et reproductible du CO2, du méthane et du 02/N2/CO avec la colonne PLOT apolaire, sans émission de particules.
Réalisez une séparation homogène et reproductible du CO2, du méthane et du 02/N2/CO. Les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase apolaire à 100 % de divinylbenzène, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure, ce qui permet d’éviter leur émission. Cette liaison solide permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Isomères C1 à C3 et alcanes jusqu’à C12
  • Séparation du CO2, du méthane et du O2/N2/CO
  • Analyse de composés oxygénés et de solvants
  • Semblable à :
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™-Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™-Plot
  • AT™-Q
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Température max. Jusqu’à 300 / 320°C
    Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
    Gamme de produits TraceGOLD
    Phase stationnaire TracePLOT™ TG-BOND Q
    À utiliser avec (application) Analyse de la séparation du CO2, du méthane et du O2/N2/CO, Séparation du CO2, du méthane et du O2/N2/CO, Analyse de composés oxygénés et de solvants
    Épaisseur du film 10 μm
    Longueur (métrique) 10 m
    Polarité Apolaire