Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Sieve 5A
Code produit 10681386 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10681386 30 m 0,32 mm 1 pièce
10671386 15 m 0,32 mm 1 pièce
10198024 15 m 0,53 mm 1 pièce
10371385 30 m 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10681386 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260036040
En stock
Séparez les gaz AR / O2 et d’autres gaz permanents à l’aide de colonnes GC grâce aux dernières innovations de la technologie PLOT.
Pour la séparation de l’AR / O2 et d’autres gaz permanents, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A fournissent des résultats homogènes et reproductibles.
Applications :
  • Gaz permanents
  • Gaz de raffinerie ou naturels
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Un traitement avancé de revêtement et de désactivation garantit l’intégrité de la couche poreuse de revêtement pour une efficacité chromatographique optimale.
  • Le processus de désactivation donne un pic fin pour l’élution du CO, éliminant ainsi les traînées couramment vues dans d’autres colonnes.
  • La haute rétention du tamis moléculaire facilite la séparation des gaz permanents à des températures supérieures à la température ambiante.
  • Les particules uniformes restent adhérentes à la tubulure même après un cycle continu de la vanne.
Semblable à :
  • GS-Sieve
  • HP PLOT Molsieve
  • CP-Molsieve 5A
  • Molsieve 5A
  • AT™-Molsieve
  • PLT-5A
  • RT™-Sieve 5A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de la séparation de l’Ar/O2 et d’autres gaz permanents, GC pour la raffinerie ou les gaz naturels, Séparation de l’Ar/O2 et d’autres gaz permanents
Épaisseur du film 30 μm
Longueur (métrique) 30 m
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Phase stationnaire TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Température max. (métrique) Jusqu’à 300°C