Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA Ladder
Description
Includes
Échelle d’ADN et 1 flacon de tampon de migration 6X cyan/jaune TrackIt™
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 10 bp to 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder consists of nine individual chromatography-purified DNA fragments and has a reference band at 100 bp for easy orientation.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ideal for separation on 4–5% agarose gels.
L’échelle d’ADN à plage ultra basse Invitrogen TrackIt est prête à l’emploi et conçue pour procéder au dimensionnement et à l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin dans la plage de 10 à 300 bp. L’échelle d’ADN à plage ultra basse TrackIt est constituée de neuf fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et présente une bande de référence à 100 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN à plage ultra basse TrackIt est idéale pour la séparation sur gels d’agarose de 4 à 5 %.
Avantages de l’échelle d’ADN à plage ultra basse TrackIt :
- Bandes nettes et transparentes : fragments purifiés par chromatographie pour des résultats constants et fiables, stables à température ambiante pendant un maximum de six mois
- Prête à l’emploi : prémélangée à du colorant de charge 6X cyan/jaune TrackIt pour suivre la migration d’ADN
- Précise : quantité d’ADN exacte dans chaque bande
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 500 μL TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder • 1 mL TrackIt Cyan/Yellow Loding Dye Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C. |
| Concentration | 0,1 μg/μl |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de chargement des échantillons | 1 ml |
| Plage de dimensions | 10 bp à 300 bp |
| Volume (métrique) | 500 μL |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Nbre de réactions | 100 applications |
| Quantité | 50 μg |
| Mehr anzeigen |