Description
Nous avons établi un partenariat avec QIAGEN , dont les kits réputés facilitent vos applications en biologie moléculaire. Vous pouvez maintenant exécuter votre QIAGEN protocoles avec les conseils de TRACKMAN™ Système de pipetage connecté. Nos pipettes et pointes correspondent parfaitement aux volumes nécessaires pour démarrer votre protocole, le tout disponible dans un kit unique.
Le canal unique du kit de démarrage TRACKMAN Connected comprend les éléments suivants :
- Tablette et accessoires TRACKMAN Connected
- PIPETMAN M Connecté P200M
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN M Connecté P5000M
- 1 portoir avec pointes de 5 ml
- 5 racks de 200 μEmbouts de filtre L
- 5 racks de 1200 μEmbouts de filtre L
Optimisez l'exécution de votre protocole avec le kit de démarrage connecté TRACKMAN monocanal et QIAGEN Kits pour la purification ou l'extraction d'ADN ou d'ARN à partir de sang, de tissus, de cellules, de virus, pour la création de plasmides dans une large gamme de types d'échantillons.
- REMARQUE : Tous QIAGEN Les kits sont vendus séparément et doivent être achetés via QIAGEN directement.
Notre kit de démarrage TRACKMAN Connected monocanal est compatible avec :
- Mini kit de tissus et de sang DNeasy : Purification de l’ADN à partir d’échantillons de sang ou de tissu.
- QIAamp Kit mini ADN : Purification d’ADN à partir de tissus humains, d’écouvillons, de LCR, de sang, de fluides corporels ou de cellules lavées d’échantillons d’urine.
- Kit de centrifugation Miniprep QIAprep : Purification d'ADN plasmidique jusqu'à 20 μg ADN plasmidique ou cosmide de haute pureté.
- Kit de purification par PCR QIAquick : purification du produit PCR d’amplicons d’ADN allant de 100 bp à 10 kb.
- QIAamp Kit ccfDNA/RNA : Purification d’ADN et d’ARN acellulaires à partir d’échantillons de plasma et de sérum.
- Mini kit RNeasy Plus : purification de l’ARN à partir de cellules et de tissus à l’aide de colonnes gDNA Eliminator.
- QIAamp Mini kit d'ARN viral : purification de l’ARN viral à partir de fluides corporels exempts de cellules. Convient à la détection du SARS-CoV-2
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | 5 mL, 200 μL, 1200 μL tips |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Vitesse de distribution | Variables |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Toutes les pipettes avec cônes installés |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | TRACKMAN Connected |
| Afficher plus |