Learn More
Tradipitant, MedChemExpress
Description
Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tradipitant |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 622370-35-8 |
| Couleur | Tan |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H16ClF6N5O |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | VLY-686 LY686017 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (170.10 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |