Learn More
Abnova™ Sonde FISH TRAF3/CEN14q
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Expression | Facteur associé au récepteur TNF 3 |
| Alias de gène | CAP-1,CD40bp,CRAF1,LAP1 |
| Symbole de gène(s) | TRAF3 |
| Identification génétique (Entrez) | 7187 |
| Type de produit | ADN/ARN |
| Quantité | 200 μl |
| Forme | Liquide |