Learn More
Gomme adragante, MP Biomedicals
Code produit 11437621 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437621 100 g 100g
11447621 500 g -
11457621 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437621 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210479280
Identifiants chimiques
CAS 9000-65-1
Numéro MDL MFCD00131255
Synonyme Gum tragacanth
Spécification
Nom chimique ou matériau Tragacanth Gum
Note relative au nom Molecular biology and Cell Biology
Couleur Crème
Quantité 100 g
Forme physique Poudre