Learn More
Tralkoxidyme, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tralkoxydim |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+ |
| Poids de la formule | 329.1991 |