Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRAM 34
Code produit 15432869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432869 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15432869 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60019.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
TRAM-34 est un puissant inhibiteur du canal potassium activé par le calcium à conductance intermédiaire
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 mg
Description Jaune
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) TRAM-34 est un puissant inhibiteur du canal potassium activé par le calcium à conductance intermédiaire
CAS 289905-88-0
Formule moléculaire C22H17ClN2
Poids de la formule 344,84g/mol
Synonyme 1-[(2-chlorophényl)diphénylméthyl]-1H-pyrazole
Point de fusion 145°C à 147°C
Solubilité Soluble dans le DMSO à 2 mg/ml ; Insoluble dans l’eau
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre