Learn More
R&D Systems™ TRAM 34
Code produit 30002117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002117 10 mg 10mg
18084082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002117 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2946/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.32€
    214.20€ / 10mg
    Économisez 30.12€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and highly selective KCa3.1 channel blocker
Potent and highly selective blocker of intermediate conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa3.1) (Kd = 20 nM). Exhibits 200-1500-fold selectivity over KV, BKCa, KCa2, Na+, CRAC and Cl- channels. Suppresses the reactivation of lymphocytes by mitogenic stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289905-88-0
Formule moléculaire C22H17ClN2
Spécification
Nom chimique ou matériau TRAM 34
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 344.84
Pureté >99%
Poids moléculaire 344.842