Learn More
TRAM-34, MedChemExpress
Code produit 16441887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441887 50 mg
16415728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16441887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13519
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau TRAM-34
Forme physique Powder
CAS 289905-88-0
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17ClN2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (72.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(N2N=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 344.84
Poids de la formule 344.84
Pourcentage de pureté 99.32%
Qualité Research