Learn More
Trametinib, MedChemExpress
Description
Trametinib (GSK1120212
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trametinib |
| CAS | 871700-17-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H23FIN5O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | GSK1120212 JTP-74057 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (40.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CC(NC1=CC=CC(N(C2=O)C(C(C(N2C3CC3)=O)=C(N4C)NC5=CC=C(C=C5F)I)=C(C4=O)C)=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 615.39 |
| Afficher plus |