Learn More
Trametinib, TRC
Code produit 30009671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009671 10 mg 10mg
30135381 100 mg 100mg
30004401 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98893010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871700-17-3
Formule moléculaire C26 H23 F I N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 615.39
Synonyme Acetamide, N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]acetamide, G 02442104, GSK 1120212, GSK 212, JTP 74057, Mekinist, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodo-phenylamino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide, Trametinib, Trametinib related, GSK 1120212A
Nom IUPAC N-[3-[3-cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodoanilino)-6,8-diméthyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidine-1-yl]phényl]acétamide
SMILES CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trametinib
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H23FIN5O4/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)
Poids de la formule 615.0779
Pourcentage de pureté >95%