Learn More
Tranexamic acid, MedChemExpress
Code produit 16470788
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470788 5 g
16428368 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470788 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0149
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MedChemExpress Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tranexamic acid
Forme physique Solid
CAS 1197-18-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15NO2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 110 mg/mL (699.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@H](CN)CC1)O
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research